2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methylpyrazin-2-amine
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 67.2 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Smeltpunt: 121…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235193
CAS nummer: 5521-56-2