Diethyl iminodiacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 42.4 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formule: C₈H₁₅NO₄
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041925
CAS nummer: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6