2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 22 EUR
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129.55 g/mol
Kookpunt: 248 °C
Smeltpunt: 167…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114305
CAS nummer: 6863-73-6