Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 35.1 EUR
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu)
Formule: C₆H₁₃NO₂
Kookpunt: 29…31 °C/2mmHg
Dichtheid: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038194
CAS nummer: 6456-74-2