N-Boc-L-alaninol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G
OR61273-25G
OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA
80.4
EUR
APOSOR61273-100G
APOSOR61273-25G
APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formule:
C₈H₁₇NO₃ Smeltpunt: 59…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043121 CAS nummer: 79069-13-9 |