L-Proline-tert-butyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 64.4 EUR
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₂
Kookpunt: 50…51 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037879
CAS nummer: 2812-46-6