5-Bromo-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 22 EUR
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09056836
CAS nummer: 5228-61-5