4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 26.3 EUR
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Smeltpunt: 258…267 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00038015
CAS nummer: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3