3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61302-1G OR61302-250MG OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA 89.2 EUR
APOSOR61302-1G APOSOR61302-250MG APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
Smeltpunt: 125…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977368
CAS nummer: 177476-75-4