3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 540 EUR
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 126…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115039
CAS nummer: 66521-54-8