5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Benzodioxol-5-yl isocyanate, 5-Isocyanatobenzo[d][1,3]dioxole
OR61306-1G OR61306-5G
APOSOR61306-1GEA 55.5 EUR
APOSOR61306-1G APOSOR61306-5G
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₅NO₃
Smeltpunt: 48…51 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863692
CAS nummer: 69922-28-7
UN: 3335
ADR: 9,III