tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61309-100G OR61309-25G OR61309-5G
APOSOR61309-100GEA 99.3 EUR
APOSOR61309-100G APOSOR61309-25G APOSOR61309-5G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₄
Dichtheid: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862953
CAS nummer: 103898-11-9