4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 62.9 EUR
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Smeltpunt: 116…121 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00982006
CAS nummer: 89642-49-9