6-Bromo-m-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 263 EUR
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrile
6-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040281
CAS nummer: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III