4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 201 EUR
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formule: C₁₀H₈O₄
Smeltpunt: 263…265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673700
CAS nummer: 17575-15-4