(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6133-1G OR6133-25G OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA 22 EUR
APOSOR6133-1G APOSOR6133-25G APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 102…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839941
CAS nummer: 172603-05-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III