L-Thr(Me)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 39.5 EUR
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formule: C₅H₁₁NO₃
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037767
CAS nummer: 4144-02-9