1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 22 EUR
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Formule: C₆H₇ClN₂
Smeltpunt: 27…29 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09881742
CAS nummer: 21745-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III