1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 87.6 EUR
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formule: C₂₄H₂₂
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008529
CAS nummer: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5