3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Aminopiperidine, N1-CBZ protected
OR6134-10G OR6134-25G OR6134-5G
APOSOR6134-10GEA 139 EUR
APOSOR6134-10G APOSOR6134-25G APOSOR6134-5G
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine
Formule: C13H18N2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 711002-74-3
UN: 1760
ADR: 8,III