tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61341-5G OR61341-1G OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA 95 EUR
APOSOR61341-5G APOSOR61341-1G APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115304
CAS nummer: 301673-16-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable