6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61342-10G OR61342-1G OR61342-5G
APOSOR61342-10GEA 673 EUR
APOSOR61342-10G APOSOR61342-1G APOSOR61342-5G
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15146792
CAS nummer: 1256794-24-7