Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 70.2 EUR
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Dichtheid: 1,1897 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001711
CAS nummer: 130312-02-6