Methyl-4-(methylamino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-(methylamino)benzoate
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 325 EUR
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00017198
CAS nummer: 18358-63-9