5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6135-1G OR6135-5G
APOSOR6135-1GEA 0 EUR
APOSOR6135-1G APOSOR6135-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₈H₇N₃O
Smeltpunt: 237…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126383
CAS nummer: 1612-76-6