Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 676 EUR
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl 5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]-amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₈H₂₇N₃O₄
Smeltpunt: <50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803532
CAS nummer: 1280787-20-3