3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61372-1G OR61372-500MG
APOSOR61372-1GEA 871 EUR
APOSOR61372-1G APOSOR61372-500MG
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584817
CAS nummer: 1200497-81-9