2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61383-10G OR61383-25G OR61383-5G
APOSOR61383-10GEA 139 EUR
APOSOR61383-10G APOSOR61383-25G APOSOR61383-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669608
CAS nummer: 610768-32-6