(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 113 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Dichtheid: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01861220
CAS nummer: 186550-13-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III