2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Formyl-3-methoxy-phenoxy)-acetic acid
OR61394-1G OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA 180 EUR
APOSOR61394-1G APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₅
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058468
CAS nummer: 84969-24-4