6-Bromo-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 67.2 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01806278
CAS nummer: 53078-85-6