4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 83.3 EUR
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Smeltpunt: 184…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00725898
CAS nummer: 20090-58-8