Triisopropylsilane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR61408-100G
OR61408-250G
OR61408-25G
APOSOR61408-100GEA
43.8
EUR
APOSOR61408-100G
APOSOR61408-250G
APOSOR61408-25G
Triisopropylsilane 99%
Triisopropylsilane
Formule:
C₉H₂₂Si Kookpunt: 166 °C Dichtheid: 0,773 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 35 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009657 CAS nummer: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3,III |