2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.8 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
2-Bromo-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254613
CAS nummer: 89488-29-9