(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.4 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199.1213 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191752
CAS nummer: 123536-14-1