4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.8 EUR
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 224…229 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460423
CAS nummer: 2486-71-7