3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 242 EUR
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084872
CAS nummer: 126417-82-1