1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 22 EUR
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Smeltpunt: 190…195 °C
Vlampunt: >200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001211
CAS nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5