2,7-Dibromofluorene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 57 EUR
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Formule: C₁₃H₈Br₂
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019048
CAS nummer: 16433-88-8