tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR61447-10G
OR61447-100G
OR61447-25G
OR61447-5G
APOSOR61447-10GEA
95
EUR
APOSOR61447-10G
APOSOR61447-100G
APOSOR61447-25G
APOSOR61447-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formule:
C₈H₁₇NO₃ Kookpunt: 83…84 °C/0,05mmHg Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03425857 CAS nummer: 57561-39-4 |