3-Bromo-4-iodoanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 24.9 EUR
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
3-Bromo-4-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Kookpunt: 90 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12547848
CAS nummer: 466639-53-2