2-Bromo-p-anisidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 22 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09029057
CAS nummer: 32338-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III