3-Tolualdehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 46.8 EUR
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehyde 98%
3-Tolualdehyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003374
CAS nummer: 620-23-5
EINECS: 204-617-8