Pinacol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 35.1 EUR
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinacol
Pinacol
Formule: C₆H₁₄O₂
Kookpunt: 174 °C
Smeltpunt: 40…43 °C
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004462
CAS nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III