(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61506-1G OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA 706 EUR
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Formule: C₆H₁₀O₃S
Kookpunt: 131…132 °C/2,25mmHg
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
UN: 3265
ADR: 8,II