N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 179 EUR
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₈H₆Cl₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018888
CAS nummer: 6974-56-7