Maleinezuuranhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61510-100G
OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA
215
EUR
APOSOR61510-100G
APOSOR61510-25G
Maleinezuuranhydride
Maleinezuuranhydride
Formule:
C₄H₂O₃ Kookpunt: 202 °C Smeltpunt: 52…56 °C Vlampunt: 103 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005518 CAS nummer: 108-31-6 UN: 2215 ADR: 8,III |