Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61518-25G OR61518-5G
APOSOR61518-25GEA 49 EUR
APOSOR61518-25G APOSOR61518-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738995
CAS nummer: 59801-62-6