tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
OR6152-25G OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA 84.7 EUR
APOSOR6152-25G APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861753
CAS nummer: 193269-78-2
UN: 2735
ADR: 8,III