tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G OR6153-5G OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA 51.2 EUR
APOSOR6153-1G APOSOR6153-5G APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861759
CAS nummer: 91188-13-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III